Tisk…
Sukcinanhydrid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Anhydrid butandiové kyseliny, Anhydrid jantarové kyseliny
158760010 158760050 158760500 158760051 158762500
ACRO158760010EA 7140 CZK
ACRO158760010 ACRO158760050 ACRO158760500 ACRO158760051 ACRO158762500
Sukcinanhydrid 99%
Sukcinanhydrid
Vzorec: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Bod varu: 261 °C (760 mmHg)
Bod tání: 116…120 °C
Hustota: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005525
CAS číslo: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09039
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals or flakes and/or chips
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Titration by coupling ≥98.5 %