γ-Butyrolakton, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
M-Clarity™ quality level = MQ200
B103608-20KG
B103608-25G
B103608-500G
B103608-2.5KG
SIALB103608-20KGEA
0
CZK
SIALB103608-20KG
SIALB103608-25G
SIALB103608-500G
SIALB103608-2.5KG
γ-Butyrolakton, Sigma-Aldrich®
γ-Butyrolakton
Vzorec:
C₄H₆O₂ MW: 86,09 g/mol Bod varu: 204 °C (1013 hPa) Bod tání: –44 °C Hustota: 1,1286 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005386 CAS číslo: 96-48-0 EINECS: 202-509-5 Merck Index: 13,01596 |