Tisk…
γ-Butyrolakton for synthesis
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025
8.01661.0100EA 0 CZK
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025
γ-Butyrolakton for synthesis
γ-Butyrolakton
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1,1286 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005386
CAS číslo: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM