Tisk…
Hexadecan-16-olide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Oxa-2-cycloheptadecanone, Hexadecanolactone, Oxacycloheptadecan-2-one, 16-Hexadecanolide
L03864.09 L03864.18
L03864.09EA 2740 CZK
L03864.09 L03864.18
Hexadecan-16-olide ≥97%
Hexadecan-16-olide
Purity: 97% CAS No.: 109-29-5 Molecular Formula: C16H30O2 Formula Weight: 254.42 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 33-34° Beilstein Reference: 148631 MDL No.: MFCD00039668
Vzorec: C₁₆H₃₀O₂
Bod tání: 33…34 °C
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039668
CAS číslo: 109-29-5
EINECS: 203-662-0