Tisk…
Kojic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
K3125-10G K3125-25G K3125-5G
SIALK3125-10GEA 7510 CZK
SIALK3125-10G SIALK3125-25G SIALK3125-5G
Kojic acid, Sigma-Aldrich®
Kojic acid
Vzorec: C₆H₆O₄
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 149…152 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006580
CAS číslo: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334