Tisk…
Kojic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone
205220050 205220250 205221000 205225000
ACRO205220050EA 1620 CZK
ACRO205220050 ACRO205220250 ACRO205221000 ACRO205225000
Kojic acid 99%
Kojic acid
Vzorec: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151…156 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006580
CAS číslo: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %