Síran kobaltnatý heptahydrát ≥97%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
22926.268EA
5790
CZK
22926.268
22926.361
Síran kobaltnatý heptahydrát ≥97%, TECHNICAL
Síran kobaltnatý heptahydrát
Vzorec:
CoSO₄·7H₂O MW: 281.1 Bod tání: 735 Hustota: 2.03 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149658 CAS číslo: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,02510 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 97 % |