Tisk…
Síran kobaltnatý heptahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02556.0100 1.02556.0250
1.02556.0100EA 4880 CZK
1.02556.0100 1.02556.0250
Síran kobaltnatý heptahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Síran kobaltnatý heptahydrát
Vzorec: CoSO₄·7H₂O
MW: 281.1
Bod tání: 735
Hustota: 2.03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149658
CAS číslo: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02510
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 362 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 281.10 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material