Tisk…
Síran kobaltnatý heptahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
A16201.0E A16201.22 A16201.36
A16201.0EEA 15210 CZK
A16201.0E A16201.22 A16201.36
Síran kobaltnatý heptahydrát ≥98%
Síran kobaltnatý heptahydrát
Purity: 98% CAS No.: 10026-24-1 Molecular Formula: CoO4S.7H2O Formula Weight: 281.10 (154.99anhy) Odour: Odourless pH: 4 Merck Reference: 14,2448 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149658
Vzorec: CoSO₄·7H₂O
MW: 281.1
Bod tání: 735
Hustota: 2.03
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149658
CAS číslo: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02510