Tisk…
Síran kobaltnatý heptahydrát 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt sulphate heptahydrate, Cobaltous sulphate heptahydrate
213101000 213105000 213100025
ACRO213101000EA 2770 CZK
ACRO213101000 ACRO213105000 ACRO213100025
Síran kobaltnatý heptahydrát 99+%, extra pure
Síran kobaltnatý heptahydrát
Vzorec: CoSO₄·7H₂O
MW: 281.1
Bod tání: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149658
CAS číslo: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02510
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm