Tisk…
Sulfid železnatý, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ferrous sulphide
A15569.0B A15569.0I A15569.30
A15569.0BEA 3750 CZK
A15569.0B A15569.0I A15569.30
Sulfid železnatý, tech.
Sulfid železnatý
CAS No.: 1317-37-9 Molecular Formula: FeS Formula Weight: 87.91 Odour: Odourless Melting Point: 1195° Merck Reference: 14,4058 MDL No.: MFCD00011013
Vzorec: FeS
MW: 87.91
Bod tání: 1195
Hustota: 4.74
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011013
CAS číslo: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,4058