Tisk…
Sulfid železnatý ≥99.98% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ferrous sulphide
22388.06 22388.14
22388.06EA 4330 CZK
22388.06 22388.14
Sulfid železnatý ≥99.98% (metals basis)
Sulfid železnatý
Purity: 99.98% CAS No.: 1317-37-9 Molecular Formula: FeS Formula Weight: 87.91 Physical Form: Powder Density: 4.74 Appearance: Brown to black Odour: Odourless Melting Point: 1195° Merck Reference: 14,4058 MDL No.: MFCD00011013
Vzorec: FeS
MW: 87.91
Bod tání: 1195
Hustota: 4.74
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011013
CAS číslo: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,4058