Sulfid železnatý ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ferrous sulphide
14024.03
14024.09
14024.18
14024.03EA
707
CZK
14024.03
14024.09
14024.18
Sulfid železnatý ≥99.9% (metals basis)
Sulfid železnatý
Purity: 99.9%
CAS No.: 1317-37-9
Molecular Formula: FeS
Formula Weight: 87.91
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.74
Appearance: Brown to black
Odour: Odourless
Melting Point: 1195°
Merck Reference: 14,4058
MDL No.: MFCD00011013
Vzorec:
FeS MW: 87.91 Bod tání: 1195 Hustota: 4.74 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011013 CAS číslo: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,4058 |