Sulfid železnatý 99.9% (trace metals basis) -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ferrous sulphide
315870100
315870500
ACRO315870100EA
2960
CZK
ACRO315870100
ACRO315870500
Sulfid železnatý 99.9% (trace metals basis) -100 mesh
Sulfid železnatý
Vzorec:
FeS MW: 87.91 Bod tání: 1195 °C Hustota: 4.84 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011013 CAS číslo: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 Merck Index: 12,04106 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Grey to brown to black Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |