Tisk…
Hydroxid kobaltnatý ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
B22045.18 B22045.30
B22045.18EA 1070 CZK
B22045.18 B22045.30
Hydroxid kobaltnatý ≥97%
Hydroxid kobaltnatý
Purity: 97% CAS No.: 21041-93-0 Molecular Formula: H2CoO2 Formula Weight: 92.95 Odour: Odourless Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00016015
Vzorec: H₂CoO₂
MW: 92,95 g/mol
Bod tání: 250 °C (rozkl.)
Hustota: 3,597 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016015
CAS číslo: 21041-93-0
EINECS: 244-166-4
Merck Index: 14,2442