Tisk…
Ruthenium(IV) oxide, anhydrous 99.5+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
218340010 218340050
ACRO218340010EA 3290 CZK
ACRO218340010 ACRO218340050
Ruthenium(IV) oxide, anhydrous 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Vzorec: O₂Ru
MW: 133,07 g/mol
Bod tání: 1200 °C
Hustota: 6,97 g/cm³
MDL Number: MFCD00074857
CAS číslo: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder
Purity ≥99.50 %