Tisk…

Oxid platičitý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Platinum dioxide, Adam's type catalyst

M-Clarity™ quality level = MQ200

206032-1G 206032-250MG 206032-5G
SIAL206032-1GEA 6200 CZK
SIAL206032-1G SIAL206032-250MG SIAL206032-5G
Oxid platičitý, Sigma-Aldrich®
Oxid platičitý
Vzorec: O₂Pt
MW: 227.08
Bod tání: 450
Hustota: 11.8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011184
CAS číslo: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07686

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR