Tisk…
Oxid platičitý, anhydrous ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 84.4%, Premion®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40402.01 40402.03 40402.06
40402.01EA 2840 CZK
40402.01 40402.03 40402.06
Oxid platičitý, anhydrous ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 84.4%, Premion®
Oxid platičitý
Purity: 99.95% CAS No.: 1314-15-4 Molecular Formula: O2Pt Formula Weight: 227.09 Physical Form: Powder Density: 10.2 Appearance: Dark brown Odour: Odourless Melting Point: 450° Merck Reference: 14,7527 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011184
Vzorec: O₂Pt
Bod tání: 450 °C
Hustota: 10,2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011184
CAS číslo: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7527