Oxid platičitý 83% Pt
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Platinum dioxide, Adam's type catalyst
195320010
195320050
ACRO195320010EA
7100
CZK
ACRO195320010
ACRO195320050
Oxid platičitý 83% Pt
Oxid platičitý
Vzorec:
O₂Pt MW: 227,08 g/mol Bod tání: 450 °C Hustota: 11,8 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011184 CAS číslo: 1314-15-4 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1,I Merck Index: 12,07686 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Brown Powder |
Assay | ≥79 % (Pt) |