Tisk…
Oxid nikelnatý, černý (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Oxid niklu, Bunsenit
87302.30 87302.A1
87302.30EA 3610 CZK
87302.30 87302.A1
Oxid nikelnatý, černý (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Oxid nikelnatý
CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: Powder Density: 6.67 Odour: Odourless Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Vzorec: NiO
MW: 74,69 g/mol
Bod tání: 1984 °C
Hustota: 6,67
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011145
CAS číslo: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 14,6512