Oxid nikelnatý, black 76% Ni
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Oxid niklu, Bunsenit
223120050
223121000
223125000
223120025
ACRO223120050EA
1080
CZK
ACRO223120050
ACRO223121000
ACRO223125000
ACRO223120025
Oxid nikelnatý, black 76% Ni
Oxid nikelnatý
Vzorec:
NiO MW: 74.69 Bod tání: 1960 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011145 CAS číslo: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark grey-black Powder |
Assay | 75 to 77 % (Ni) |