Tisk…
Oxid nikelnatý, green (≥78.5% Ni)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Oxid niklu, Bunsenit
45094.A1 45094.30
45094.A1EA 11120 CZK
45094.A1 45094.30
Oxid nikelnatý, green (≥78.5% Ni)
Oxid nikelnatý
CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: -400 Mesh Powder Density: 6.67 Odour: Odourless Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Vzorec: NiO
MW: 74.69
Bod tání: 1984 °C
Hustota: 6.67
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011145
CAS číslo: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 14,6512