Tisk…
Oxid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Oxid niklu, Bunsenit
M-Clarity™ quality level = MQ100
637130-100G 637130-25G
SIAL637130-100GEA 6500 CZK
SIAL637130-100G SIAL637130-25G
Oxid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
MW: 74.69
Bod tání: 1990
Hustota: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011145
CAS číslo: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7