Tisk…
Oxid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Oxid niklu, Bunsenit
M-Clarity™ quality level = MQ100
481793-25G 481793-5G
SIAL481793-25GEA 7500 CZK
SIAL481793-25G SIAL481793-5G
Oxid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
MW: 74.69
Bod tání: 1990
Hustota: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011145
CAS číslo: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7