Tisk…
Oxid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Oxid niklu, Bunsenit
M-Clarity™ quality level = MQ100
203882-100G 203882-20G
SIAL203882-100GEA 15470 CZK
SIAL203882-100G SIAL203882-20G
Oxid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
MW: 74.69
Bod tání: 1990
Hustota: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011145
CAS číslo: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7