Tisk…
Oxid nikelnatý, Technipur®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Oxid niklu, Bunsenit
1.00782.1000 1.00782.9025
1.00782.1000EA 0 CZK
1.00782.1000 1.00782.9025
Oxid nikelnatý, Technipur®
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
MW: 74.69
Bod tání: 1990
Hustota: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011145
CAS číslo: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7