Oxid nikelnatý ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Oxid niklu, Bunsenit
12359.18
12359.30
12359.18EA
1980
CZK
12359.18
12359.30
Oxid nikelnatý ≥99% (metals basis)
Oxid nikelnatý
Purity: 99%
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.67
Melting Point: 1984°
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Vzorec:
NiO MW: 74.69 Bod tání: 1984 °C Hustota: 6.67 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011145 CAS číslo: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |