Tisk…
Oxid nikelnatý 97%, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Oxid niklu, Bunsenit
415585000 415581000
ACRO415585000EA 6110 CZK
ACRO415585000 ACRO415581000
Oxid nikelnatý 97%, powder
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
MW: 74.69
Bod tání: 1960 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011145
CAS číslo: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Cobalt (Co) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %