Tisk…
Iridium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
206237-1G 206237-5G
SIAL206237-1GEA 19520 CZK
SIAL206237-1G SIAL206237-5G
Iridium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Iridium(IV) oxide
Vzorec: IrO₂
Bod varu: –27 °C (1013 hPa)
Bod tání: –102 °C
Hustota: 3,09 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00011065
CAS číslo: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II