Tisk…
Oxid železitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
544884-25G 544884-5G
SIAL544884-25GEA 5800 CZK
SIAL544884-25G SIAL544884-5G
Oxid železitý, Sigma-Aldrich®
Oxid železitý
Vzorec: Fe₂O₃
Bod tání: 1538 °C
Hustota: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011008
CAS číslo: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058