Tisk…
Oxid železitý ≥98% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
12375.A1 12375.A7 12375.C4
12375.A1EA 2040 CZK
12375.A1 12375.A7 12375.C4
Oxid železitý ≥98% (metals basis)
Oxid železitý
Purity: 98% CAS No.: 1309-37-1 Molecular Formula: Fe2O3 Formula Weight: 159.69 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.24 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1565° Merck Reference: 14,4028 MDL No.: MFCD00011008
Vzorec: Fe₂O₃
MW: 159.69
Bod tání: 1565 °C
Hustota: 5.24
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011008
CAS číslo: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 14,4028