Tisk…
Oxid železitý 99,995 Metals basis, Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
10716.14 10716.22
10716.14EA 5600 CZK
10716.14 10716.22
Oxid železitý 99,995 Metals basis, Puratronic®
Oxid železitý
Purity: 99.998% CAS No.: 1309-37-1 Molecular Formula: Fe2O3 Formula Weight: 159.69 Physical Form: Powder Density: 5.24 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1565° Merck Reference: 14,4028 MDL No.: MFCD00011008
Vzorec: Fe₂O₃
MW: 159.69
Bod tání: 1565 °C
Hustota: 5.24
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011008
CAS číslo: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 14,4028
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Total Metal Impurities 0.002% max