Tisk…
Oxid železitý 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
193260100 193260500 193262500
ACRO193260100EA 2740 CZK
ACRO193260100 ACRO193260500 ACRO193262500
Oxid železitý 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
Oxid železitý
Vzorec: Fe₂O₃
Hustota: 5,24 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011008
CAS číslo: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown to rust brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %