Tisk…
Oxid železnato-železitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
518158-10G 518158-50G
SIAL518158-10GEA 8480 CZK
SIAL518158-10G SIAL518158-50G
Oxid železnato-železitý, Sigma-Aldrich®
Oxid železnato-železitý
Vzorec: Fe₃O₄
MW: 231,54 g/mol
Bod tání: 1560 °C
Hustota: 5,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011010
CAS číslo: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087