Tisk…
Oxid železnato-železitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
310069-25G 310069-500G
SIAL310069-25GEA 1520 CZK
SIAL310069-25G SIAL310069-500G
Oxid železnato-železitý, Sigma-Aldrich®
Oxid železnato-železitý
Vzorec: Fe₃O₄
MW: 231.54
Bod tání: 1560
Hustota: 5.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011010
CAS číslo: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087