Tisk…

Oxid železnato-železitý ≥97% (metals basis)

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide

12374.A1 12374.A7 12374.C4
12374.A1EA 2210 CZK
12374.A1 12374.A7 12374.C4
Oxid železnato-železitý ≥97% (metals basis)
Oxid železnato-železitý

Purity: 97% CAS No.: 1317-61-9 Molecular Formula: Fe3O4 Formula Weight: 231.54 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.2 Refractive Index: 3.0 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1538° Merck Reference: 14,4040 MDL No.: MFCD00011010

Vzorec: Fe₃O₄
MW: 231,54 g/mol
Bod tání: 1538 °C
Hustota: 5,2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011010
CAS číslo: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 14,4040

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR