Tisk…
Oxid kobaltnato-kobaltitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
637025-100G 637025-250G 637025-25G
SIAL637025-100GEA 9680 CZK
SIAL637025-100G SIAL637025-250G SIAL637025-25G
Oxid kobaltnato-kobaltitý, Sigma-Aldrich®
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Vzorec: Co₃O₄
MW: 240.8
Bod tání: 895
Hustota: 6.005 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010939
CAS číslo: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
Merck Index: 13,02454