Tisk…
Oxid kobaltnato-kobaltitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
221643-250G 221643-50G
SIAL221643-250GEA 9760 CZK
SIAL221643-250G SIAL221643-50G
Oxid kobaltnato-kobaltitý, Sigma-Aldrich®
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Vzorec: Co₃O₄
Bod tání: 895 °C
Hustota: 6,005 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010939
CAS číslo: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
Merck Index: 13,02454