Tisk…
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
A16121.0B A16121.18 A16121.30
A16121.0BEA 12190 CZK
A16121.0B A16121.18 A16121.30
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Oxid kobaltnato-kobaltitý
CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Vzorec: Co₃O₄
MW: 240,8 g/mol
Bod tání: 900 °C (rozkl.)
Hustota: 6,11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010939
CAS číslo: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2429