Tisk…

Oxid kobaltnatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Cobalt oxide

M-Clarity™ quality level = MQ100

529443-25G 529443-5G
SIAL529443-25GEA 0 CZK
SIAL529443-25G SIAL529443-5G
Oxid kobaltnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid kobaltnatý
Vzorec: CoO
MW: 74,93 g/mol
Bod tání: 1933 °C
Hustota: 6,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016031
CAS číslo: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02507

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR