Tisk…
Oxid kobaltnatý , Co >74% -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
379200100 379201000
ACRO379200100EA 1820 CZK
ACRO379200100 ACRO379201000
Oxid kobaltnatý , Co >74% -325 mesh
Oxid kobaltnatý
Vzorec: CoO
Bod tání: 1785 °C
Hustota: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016031
CAS číslo: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,02507
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey to green-brown Powder
Additional info oxides
Purity ≥74.0 % Co