Tisk…
Platinum(II) iodide ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Platinum diiodide, Platinum(II) iodide
12170.01 12170.03 12170.06
12170.01EA 2220 CZK
12170.01 12170.03 12170.06
Platinum(II) iodide ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Platinum(II) iodide
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-39-8 Molecular Formula: PtI2 Formula Weight: 448.90 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011183
Vzorec: I₂Pt
MW: 448,89 g/mol
Bod tání: 325 °C (rozkl.)
Hustota: 6,403 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011183
CAS číslo: 7790-39-8
EINECS: 232-204-2
Merck Index: 12,07688