Tisk…
Fluorid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nickel difluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
342211-10G 342211-50G
SIAL342211-10GEA 0 CZK
SIAL342211-10G SIAL342211-50G
Fluorid nikelnatý, Sigma-Aldrich®
Fluorid nikelnatý
Vzorec: F₂Ni
MW: 96,69 g/mol
Bod tání: 1360…1380 °C
Hustota: 2,67…2.77 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00016263
CAS číslo: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06591