Tisk…
Cobalt(II) fluoride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
311270250 311270050
ACRO311270250EA 3240 CZK
ACRO311270250 ACRO311270050
Cobalt(II) fluoride 99%
Cobalt(II) fluoride
Vzorec: CoF₂
Bod varu: 1400 °C (760 mmHg)
Bod tání: 1200 °C
Hustota: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010941
CAS číslo: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02465
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink Powder
Assay ≥98.5 % (ex F)