Tisk…
Chlorid ruthenitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ruthenium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
208523-10G 208523-2G 208523-50G
SIAL208523-10GEA 21760 CZK
SIAL208523-10G SIAL208523-2G SIAL208523-50G
Chlorid ruthenitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid ruthenitý
Vzorec: Cl₃Ru
MW: 207.43
Bod tání: 500
Hustota: 3.11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011208
CAS číslo: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08455