Tisk…
Chlorid ruthenitý, anhydrous 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ruthenium trichloride
197210020 197210100 197210500
ACRO197210020EA 5590 CZK
ACRO197210020 ACRO197210100 ACRO197210500
Chlorid ruthenitý, anhydrous 99.9% (trace metals basis)
Chlorid ruthenitý
Vzorec: Cl₃Ru
MW: 207.43
Bod tání: >500 °C (rozkl.)
Hustota: 3.11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011208
CAS číslo: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08455
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Powder or crystals
Assay 48 to 50 % (Ru)
Total trace metal impurities ≤0.1 %