Tisk…
Rhodium(III) chloride Rh 48,6-49,2%, anhydrous
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
419105000 419100025
ACRO419105000EA 23830 CZK
ACRO419105000 ACRO419100025
Rhodium(III) chloride Rh 48,6-49,2%, anhydrous
Rhodium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Rh
Bod varu: 717 °C (730 mmHg)
Bod tání: 450 °C
Hustota: 5,38 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011204
CAS číslo: 10049-07-7
EINECS: 233-165-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08355
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red, grey, red-black or black Crystalline powder, crystals or granules
Assay 48.6 to 49.2 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤0.001 %