Tisk…
Platinum(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
206113-1G 206113-250MG 206113-5G
SIAL206113-1GEA 5560 CZK
SIAL206113-1G SIAL206113-250MG SIAL206113-5G
Platinum(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Platinum(IV) chloride
Vzorec: Cl₄Pt
Bod tání: 370 °C
Hustota: 4,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011182
CAS číslo: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 3260
ADR: 8,III