Tisk…
Platinum(IV) chloride (57,5% Pt), anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Platinum tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07347.0001 8.07347.0005
8.07347.0001EA 6470 CZK
8.07347.0001 8.07347.0005
Platinum(IV) chloride (57,5% Pt), anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Platinum(IV) chloride
Vzorec: Cl₄Pt
Bod tání: 370 °C
Hustota: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011182
CAS číslo: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 587 g/l (25 °C)
Molar Mass 336.89 g/mol
Density 4.3 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)