Tisk…
Platinum(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
520632-1G 520632-5G
SIAL520632-1GEA 11500 CZK
SIAL520632-1G SIAL520632-5G
Platinum(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Platinum(II) chloride
Vzorec: Cl₂Pt
Bod tání: 581 °C
Hustota: 6,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011181
CAS číslo: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687